MAN182108394
Manchester Organics
Ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-3-16-7(15)6-4-13-8(9(10,11)12)14-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F10904
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)