Documentos clave
LIFH446660C2
Life Chemicals Inc.
BIS(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL) DISULFIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
354.34
Número MDL:
Iupac Name
1,2-bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)disulfane
Inchi Code
1S/C14H8F6S2/c15-13(16,17)9-3-1-5-11(7-9)21-22-12-6-2-4-10(8-12)14(18,19)20/h1-8H
Clave InChI
SRAFZYUBUWGSRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)