Documentos clave
LIFH324A10A7
Life Chemicals Inc.
4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4BrF3N2/c6-4-1-10-11(2-4)3-5(7,8)9/h1-2H,3H2
Clave InChI
ODBMLKPFRGSZSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)