Documentos clave
LIF948329798
Life Chemicals Inc.
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.66
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-5-fluoro-2-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-3-11-9-6-8(10)5-4-7(9)2;/h4-6,11H,3H2,1-2H3;1H
Clave InChI
OGIWOHBAYGFUCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)