Documentos clave
LIF945291095
Life Chemicals Inc.
2-methoxy-3-methylbutan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-3-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,4,7H2,1-3H3
Clave InChI
ORBDGFSVVFALPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)