Documentos clave
LIF509447536
Life Chemicals Inc.
1-(ethylcarbamothioyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.3
Número MDL:
Iupac Name
1-(ethylcarbamothioyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O2S/c1-2-10-9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,14)(H,12,13)
Clave InChI
HNGKUFSNBHVDOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)