LIF509446796
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 3-hydrazinylpropanoate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F8889-5612-250MG
526,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F8889-5612-250MG
526,20 €
Iupac Name
tert-butyl 3-hydrazineylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-7(2,3)11-6(10)4-5-9-8;/h9H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Clave InChI
LCBBWUYXNLPZIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)