Documentos clave
LIF444784538
Life Chemicals Inc.
diethyl (5-formylfuran-2-yl)phosphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
diethyl 5-formyl-2-furylphosphonate
Inchi Code
1S/C9H13O5P/c1-3-12-15(11,13-4-2)9-6-5-8(7-10)14-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OENWRUJQHNQBRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)