Documentos clave
LIF444784522
Life Chemicals Inc.
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-6-5(3-2-4-9-6)10-7(12)8(11)13/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
QLHZGZKFJLIDJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)