Documentos clave
LIF444784165
Life Chemicals Inc.
4,6-difluoro-N-(pyridin-4-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.3
Número MDL:
Iupac Name
4,6-difluoro-N-(pyridin-4-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H9F2N3S/c14-9-5-10(15)12-11(6-9)19-13(18-12)17-7-8-1-3-16-4-2-8/h1-6H,7H2,(H,17,18)
Clave InChI
BOJZFYMXMNKLBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)