Documentos clave
LIF432341954
Life Chemicals Inc.
6-oxaspiro[4.5]dec-9-ylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.7
Número MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[4.5]decan-9-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-8-3-6-11-9(7-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clave InChI
BUJYNMULMSPYHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)