Documentos clave
LIF372157871
Life Chemicals Inc.
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(12)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7,12H2,1H3
Clave InChI
XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)