LIF372156725
Life Chemicals Inc.
3-[6-(4-Methoxyphenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-3-yl]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-[6-(4-methoxyphenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-3-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H14N2O3S/c1-20-12-5-2-10(3-6-12)13-8-17-11(4-7-14(18)19)9-21-15(17)16-13/h2-3,5-6,8-9H,4,7H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
OMOMZIIGCIEAFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)