LIF372153173
Life Chemicals Inc.
Pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5N3O/c12-5-6-1-2-10-8-7(6)9-3-4-11-8/h1-5H
Clave InChI
YEGOMKCYWLUVKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)