Documentos clave
LIF100862946
Life Chemicals Inc.
5-(dimethylamino)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
Iupac Name
5-(dimethylamino)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZLQGITSKRNWIOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)