LIF087878907
Life Chemicals Inc.
(4-Fluoro-benzenesulfonyl)-acetic acid
About This Item
Iupac Name
[(4-fluorophenyl)sulfonyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c9-6-1-3-7(4-2-6)14(12,13)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
CMEDGBAZGURHOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)