Merck
KEY771306068
Key Organics / BIONET
4-[(E)-[(4-fluoro-3-nitrophenyl)imino]methyl]phenol
Seleccione un Tamaño
500 MG
538,30 €
1 G
835,30 €
2 G
1619,80 €
5 G
3581,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: JS-3026-500MG
538,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
538,30 €
1 G
835,30 €
2 G
1619,80 €
5 G
3581,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: JS-3026-500MG
538,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(E)-4-(((4-fluoro-3-nitrophenyl)imino)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H9FN2O3/c14-12-6-3-10(7-13(12)16(18)19)15-8-9-1-4-11(17)5-2-9/h1-8,17H/b15-8+
Clave InChI
GKFONABYUZWFSC-OVCLIPMQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3026
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3026
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)