Merck
KEY771306002
Key Organics / BIONET
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
877,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: GS-7315-1G
877,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
877,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.54
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: GS-7315-1G
877,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
MIVIGGHRMIPLJI-QRPNPIFTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7315
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)