Merck
KEY466133400
Key Organics / BIONET
(4-nitrophenyl)methyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
5 G
4670,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 11W-0839-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
5 G
4670,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 11W-0839-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-nitrobenzyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C19H18N2O4/c22-19(25-13-14-8-10-16(11-9-14)21(23)24)7-3-4-15-12-20-18-6-2-1-5-17(15)18/h1-2,5-6,8-12,20H,3-4,7,13H2
Clave InChI
GRXNQKWXKCTVBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11W-0839
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0839
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)