KEY466133399
Key Organics / BIONET
benzyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
About This Item
Iupac Name
benzyl 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c21-19(22-14-15-7-2-1-3-8-15)12-6-9-16-13-20-18-11-5-4-10-17(16)18/h1-5,7-8,10-11,13,20H,6,9,12,14H2
Clave InChI
ZXJYIODZAOTVSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)