Merck
KEY466133239
Key Organics / BIONET
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.2
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)16-6-5-9(7-16)8-17/h1-8H
Clave InChI
MQMLQPBBLSDFFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0623
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0623
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)