KEY466133178
Key Organics / BIONET
(1-methyl-1H-indazol-5-yl)thiourea
About This Item
Iupac Name
N-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c1-13-8-3-2-7(12-9(10)14)4-6(8)5-11-13/h2-5H,1H3,(H3,10,12,14)
Clave InChI
AYNCQBZSSPKIOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-703
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)