Merck
KEY466132485
Key Organics / BIONET
methyl 3-[5-(benzylcarbamoyl)furan-2-yl]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.39
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-{5-[(benzylamino)carbonyl]-2-furyl}-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H15NO4S/c1-22-18(21)16-13(9-10-24-16)14-7-8-15(23-14)17(20)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
FCEIMMQGXAHBGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11D-023
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11D-023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)