KEY466132359
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(thiophen-3-yl)propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-amino-3-(3-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c8-7(1-3-9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5,7,9H,1,3,8H2
Clave InChI
IBCAXZDSJMQRKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10W-0871
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10W-0871
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)