Merck
KEY466131877
Key Organics / BIONET
2,4-dioxo-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1,3-diazinane-5-carboximidamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.26
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dioxo-1-(4-pyridinylmethyl)hexahydro-5-pyrimidinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C11H13N5O2/c12-9(13)8-6-16(11(18)15-10(8)17)5-7-1-3-14-4-2-7/h1-4H,5-6,12-13H2,(H,15,17,18)
Clave InChI
HJXWPGQMCQFTHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-960
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-960
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)