Merck
KEY465203249
Key Organics / BIONET
2-chloro-5-{[(2Z)-2-(nitromethylidene)imidazolidin-1-yl]methyl}pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.68
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-{[(2Z)-2-(nitromethylene)-1-imidazolidinyl]methyl}pyridine
Inchi Code
1S/C10H11ClN4O2/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-14-4-3-12-10(14)7-15(16)17/h1-2,5,7,12H,3-4,6H2/b10-7-
Clave InChI
ALNDHUQPXHHNON-YFHOEESVSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3399
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)