KEY465203041
Key Organics / BIONET
(9Z)-9-(phenylmethylidene)-4,10-dithia-1-azatetracyclo[9.7.0.0³,?.0¹²,¹?]octadeca-3(7),5,12,14,16-pentaene-8,18-dione
About This Item
Iupac Name
(5Z)-5-benzylidene-5H-thieno[2',3':5,6][1,3]thiazocino[2,3-a]isoindole-4,11(6aH,13H)-dione
Inchi Code
1S/C22H15NO2S2/c24-20-17-10-11-26-19(17)13-23-21(25)15-8-4-5-9-16(15)22(23)27-18(20)12-14-6-2-1-3-7-14/h1-12,22H,13H2/b18-12-
Clave InChI
YOALXIDWTXMNLX-PDGQHHTCSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)