Merck
KEY465202088
Key Organics / BIONET
(4-tert-butylcyclohexylidene)amino 3-nitrobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.37
Número MDL:
Iupac Name
4-tert-butylcyclohexanone O-(3-nitrobenzoyl)oxime
Inchi Code
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)13-7-9-14(10-8-13)18-23-16(20)12-5-4-6-15(11-12)19(21)22/h4-6,9,11,13,18H,7-8,10H2,1-3H3
Clave InChI
GCRFLQUCABDRIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0688
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0688
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)