KEY465201940
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(phenylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
mp
112
Iupac Name
ethyl 1-(anilinocarbonyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-2-20-14(18)12-8-10-17(11-9-12)15(19)16-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12H,2,8-11H2,1H3,(H,16,19)
Clave InChI
SYBPTVGCYYCIRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0015
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)