KEY465201643
Key Organics / BIONET
N-{4-[2-(4-acetamidophenyl)ethynyl]phenyl}acetamide
About This Item
Iupac Name
N-(4-{2-[4-(acetylamino)phenyl]ethynyl}phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-13(21)19-17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20-14(2)22/h5-12H,1-2H3,(H,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
ZVJCAZYCLGOEGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9M-708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)