Merck
KEY465200585
Key Organics / BIONET
3,3-dimethyl-1-[2-(2-nitroethyl)phenyl]urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.26
Número MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-N'-[2-(2-nitroethyl)phenyl]urea
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c1-13(2)11(15)12-10-6-4-3-5-9(10)7-8-14(16)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,12,15)
Clave InChI
SQOKFACLDGDZMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9J-007
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9J-007
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)