Merck
KEY465199417
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-3-{[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino}propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.27
Número MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-{[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino}-2-propanol
Inchi Code
1S/C13H15F3N2O/c14-13(15,16)12(19)8-17-6-5-9-7-18-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,7,12,17-19H,5-6,8H2
Clave InChI
ALOJQCWAWNNNIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0803
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)