Merck
KEY465199346
Key Organics / BIONET
methyl 3-bromo-2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
361.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H13BrN2O3/c1-21-12-6-3-10(4-7-12)14-15(17)19-9-11(16(20)22-2)5-8-13(19)18-14/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
CLURKHGNUAIAND-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7W-0284
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0284
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)