KEY465199075
Key Organics / BIONET
N'-[(Z)-(2-chlorophenyl)methylidene]-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzohydrazide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7P-376S-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7P-376S-500MG
628,30 €
Iupac Name
N'-[(Z)-(2-chlorophenyl)methylidene]-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C18H14ClN3O/c19-16-9-3-1-7-14(16)13-20-21-18(23)15-8-2-4-10-17(15)22-11-5-6-12-22/h1-13H,(H,21,23)/b20-13-
Clave InChI
ZINHSYVQXVNURW-MOSHPQCFSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-376S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)