Merck
KEY465197898
Key Organics / BIONET
N-[2,4-dichloro-5-(2-methoxyethoxy)phenyl]benzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
376.26
Número MDL:
Iupac Name
N-[2,4-dichloro-5-(2-methoxyethoxy)phenyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H15Cl2NO4S/c1-21-7-8-22-15-10-14(12(16)9-13(15)17)18-23(19,20)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,18H,7-8H2,1H3
Clave InChI
WJXXXHNMOWPABG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6L-523S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6L-523S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)