KEY465196356
Key Organics / BIONET
propan-2-yl N-[1-(4-chlorobenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
isopropyl 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O4S/c1-11(2)22-15(19)17-13-7-9-18(10-8-13)23(20,21)14-5-3-12(16)4-6-14/h3-6,11,13H,7-10H2,1-2H3,(H,17,19)
Clave InChI
VXVRDWPMOGCSKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)