KEY465195619
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(2,2-dimethyl-3-oxoazetidin-1-yl)phenoxy]benzoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 3X-0920-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 3X-0920-500MG
628,30 €
Iupac Name
methyl 2-[4-(2,2-dimethyl-3-oxo-1-azetidinyl)phenoxy]benzoate
Inchi Code
1S/C19H19NO4/c1-19(2)17(21)12-20(19)13-8-10-14(11-9-13)24-16-7-5-4-6-15(16)18(22)23-3/h4-11H,12H2,1-3H3
Clave InChI
QCFGFMBHDWYKOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3X-0920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)