Merck
KEY465194818
Key Organics / BIONET
2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-(pyridin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.67
Número MDL:
Iupac Name
[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H7ClF3N3/c14-10-5-8(13(15,16)17)7-20-12(10)9(6-18)11-3-1-2-4-19-11/h1-5,7,9H
Clave InChI
NHLFYQDLTPJOFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3G-053
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3G-053
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)