Merck
KEY465194627
Key Organics / BIONET
methyl 2-[(2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-yl)formamido]-2-phenylacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
354.36
Número MDL:
Iupac Name
methyl {[(2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-yl)carbonyl]amino}(phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C19H18N2O5/c1-19(17(23)20-13-10-6-7-11-14(13)26-19)18(24)21-15(16(22)25-2)12-8-4-3-5-9-12/h3-11,15H,1-2H3,(H,20,23)(H,21,24)
Clave InChI
XPFKNVVJNFVBFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2X-0810
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2X-0810
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)