KEY465193211
Key Organics / BIONET
5-[(cyclohexylsulfanyl)methylidene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
About This Item
Iupac Name
5-[(cyclohexylsulfanyl)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Inchi Code
1S/C13H18O4S/c1-13(2)16-11(14)10(12(15)17-13)8-18-9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
ZINVHIJYKFMLSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-402S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)