KEY465192918
Key Organics / BIONET
7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N4/c14-8-11-9-16-17-12(6-7-15-13(11)17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H
Clave InChI
JEIMLAZQABXLEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1D-129
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1D-129
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)