KEY458254083
Key Organics / BIONET
4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-3-nitro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
PHZNRPWDIPHQNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-4835
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-4835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)