KEY458252612
Key Organics / BIONET
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)piperazine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: FS-2840-500MG
175,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: FS-2840-500MG
175,30 €
Iupac Name
2-(6-methoxy-2-naphthyl)piperazine
Inchi Code
1S/C15H18N2O/c1-18-14-5-4-11-8-13(3-2-12(11)9-14)15-10-16-6-7-17-15/h2-5,8-9,15-17H,6-7,10H2,1H3
Clave InChI
SYUWRDAXXXDWND-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-2840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)