Merck
KEY458252252
Key Organics / BIONET
5-methoxypyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
mp
58 - 60
Iupac Name
5-methoxy-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-8-5-3-2-4(7)6-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
VULIHENHKGDFAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FG-0405
Melting Point
58 - 60
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FG-0405
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)