Merck
KEY458251802
Key Organics / BIONET
(5E)-5-[(naphthalen-1-yl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.36
Número MDL:
Iupac Name
(5E)-5-(1-naphthylmethylene)-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C14H9NOS2/c16-13-12(18-14(17)15-13)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H,(H,15,16,17)/b12-8+
Clave InChI
KHWBBJGNDBRXEW-XYOKQWHBSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5X-0221
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5X-0221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)