KEY458251710
Key Organics / BIONET
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Iupac Name
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-(4-phenyl-1-piperazinyl)-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C14H15F3N2O/c15-14(16,17)13(20)6-7-18-8-10-19(11-9-18)12-4-2-1-3-5-12/h1-7H,8-11H2/b7-6+
Clave InChI
WGTSWLHDBUPUBO-VOTSOKGWSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-0601
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)