Merck
KEY458251633
Key Organics / BIONET
6-chloro-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.67
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H8ClFN2/c14-10-3-6-13-16-12(8-17(13)7-10)9-1-4-11(15)5-2-9/h1-8H
Clave InChI
BAMACVXNZHBYIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-045
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-045
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)