Merck
KEY458251483
Key Organics / BIONET
5-chlorothiophene-2-carbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.68
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H4ClNS2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
Clave InChI
MLOPLHLFVKWWEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0807
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0807
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)