KEY458251466
Key Organics / BIONET
[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
About This Item
Iupac Name
N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H6ClF3N2S/c9-6-2-1-4(14-7(13)15)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
Clave InChI
FVOYDWBFLHIQSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-104
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)