KEY458251419
Key Organics / BIONET
2-chloro-5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-9-2-1-8(5-12-9)6-13-4-3-11-7-13/h1-5,7H,6H2
Clave InChI
SIJYMRYEGFGOJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0845
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0845
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)